Learn More
Hach™ Tests en cubetas para proteína tirosina quinasa específica de leucocitos (LCK)
Descripción
Los tests de cubetas LCK de Hach cuentan con homologación oficial para límites de consentimiento legalmente requeridos. Con la ayuda de las soluciones patrón Addista y las soluciones de prueba round robin, proporcionan garantía de unos resultados analíticos siempre correctos. El fotómetro identifica el test de cubetas a partir de su código de barras (IBR+) y calcula el resultado inmediatamente. Las cubetas proporcionan precisión y seguridad mediante el Dosicap Zip, que elimina el contacto con los reactivos.
- Reactivos predosificados y listos para usar sin necesidad de pasos de aclarado
- Valores de medición precisos y fiables
- Máxima seguridad para los usuarios gracias al sistema cerrado y a las bajas cantidades de reactivos
- Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
- Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
- Diferenciación entre pruebas y rangos de medición mediante codificación por colores
Información de órdenes
dimRange
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Carbono Orgánico Total (COT) |
| Certificaciones/conformidad | EN 1484 ,DIN 38409-H3 |
| Color | Verde |
| Intervalo de pH | 3 to 10 |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Formato | Tubos predosificados |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la calidad del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetro (DR3900, DR6000,1900DR2800, DR3800, DR , DR5000), soluciones patrón Addista |
| Incluye | Caja totalmente equipada, juego de reactivos |
| Nº de pruebas | 25 |
| Mostrar más |