Learn More
Hach™ Tests en cubetas para proteína tirosina quinasa específica de leucocitos (LCK)
Código de producto. 10182404
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos:
Boro
Capacidad ácida (KS4,3/CaCO3)
Carbono Orgánico Total (COT)
Hierro II y III
Molibdeno
Nitrito
Sulfuro disuelto
Surfactantes no iónicos
Tamaño de la unidad:
25 tests
cada uno
paquete de 25
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Analitos Tamaño de la unidad
10182404 Sulfuro disuelto -
10656090 Molibdeno -
10122744 Capacidad ácida (KS4,3/CaCO3) -
10156112 Surfactantes no iónicos -
11578149 Carbono Orgánico Total (COT) 25 tests
10137309 Boro cada uno
10376144 Hierro II y III cada uno
10749873 Nitrito -
10175612 Sulfuro disuelto paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10182404 Proveedor Hach™ N.º de proveedor LCK653
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Insertar, leer y terminar. Los test de cubetas LCK Hach™ son reactivos predosificados envasados en una caja totalmente equipada. Proporcionan máxima seguridad, facilidad de uso y evaluación fotométrica, al tiempo que utilizan una cantidad mínima de reactivos/productos químicos para una solución respetuosa con el medio ambiente.
Los tests de cubetas LCK de Hach cuentan con homologación oficial para límites de consentimiento legalmente requeridos. Con la ayuda de las soluciones patrón Addista y las soluciones de prueba round robin, proporcionan garantía de unos resultados analíticos siempre correctos. El fotómetro identifica el test de cubetas a partir de su código de barras (IBR+) y calcula el resultado inmediatamente. Las cubetas proporcionan precisión y seguridad mediante el Dosicap Zip, que elimina el contacto con los reactivos.
  • Reactivos predosificados y listos para usar sin necesidad de pasos de aclarado
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para los usuarios gracias al sistema cerrado y a las bajas cantidades de reactivos
  • Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre pruebas y rangos de medición mediante codificación por colores
Información de órdenes
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos Sulfuro disuelto
Certificaciones/conformidad ISO 10530-1991, DIN 38405-D26
Color Azul claro
Formato Tubos predosificados
Para utilizar con (aplicación) Análisis de la calidad del agua
Para utilizar con (equipo) Fotómetro (DR3900, DR6000,1900DR2800, DR3800, DR , DR5000), soluciones patrón Addista
Incluye Caja totalmente equipada, juego de reactivos
Nº de pruebas 25
temp De 0,1 a 2,0 mg/l de S2-
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Método de prueba Dimetil-p-fenilendiamina
Tipo Test de cubetas para sulfuro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride