missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCE1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16851365 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16851365 20 μL 20 microlitros
16841365 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16851365 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 217711AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Human LCE1B (Late cornified envelope protein 1B), also named late envelope protein 2 (LEP2), is located at human Chromosome1q21 which contains multiple LCE clusters. LCE1B gene is predicated to encode a 118-aa protein, and is currently evidenced at transcript level. Its expression was skin-specific and was readily detected in adult trunk skin, adult arm skin, fetal skin, penal skin, vulva, esophagus and tongue. LCE genes respond to environmental stimuli such as calcium levels and ultraviolet (UV) light, however, LCE groups have distinct functions.

Especificaciones

Antígeno LCE1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LCE1B
N.º de referencia del gen Q5T7P3
Alias de gen late cornified envelope 1B, Late envelope protein 2, LCE1B, LEP2, SPRL2A
Símbolos de los genes LCE1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LCE1B Fusion Protein Ag16442
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 353132, 68720
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.