Learn More
Testo™ Termohigrómetro con pantalla LCD
Código de producto. 10316802
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10316802 De 0 °C a 50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10316802 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0560 6081
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este termohigrómetro para una gran variedad de aplicaciones.Los termohigrómetros Testo™ 608-H1 proporcionan una visualización continua de los valores actuales de temperatura y humedad.
  • Medición continua y visualización de la temperatura y la humedad relativa
  • Cálculo y visualización del punto de rocío
  • Pantalla grande y clara
  • Sensor capacitivo de humedad con estabilidad a largo plazo, para muchos años de medición
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Resolución 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo de pantalla LCD
Peso (métrico) 168 g
Tensión 9 V
Para utilizar con (aplicación) Para medir y mostrar la temperatura y la humedad relativa de forma continua