Learn More
Brannan™ Temporizador digital con pantalla LCD
Código de producto. 13003023
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
13003023 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 13003023 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 28/203/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.35€
    9.81€ / paquete de 1
    Ahorro 8.54€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Cuenta atrás desde 99 minutos y 59 segundos. El temporizador digital grande Brannan™ se suministra con soporte, clip y fijación magnética.
  • Cuenta atrás desde 99 min 59 s con alarma
  • Clip trasero con soporte, imán y gancho
  • Dimensiones: 90mm x 65mm
  • Alturas de los dígitos: 27 mm y 20 mm
  • Se suministra con 1 pila AAA
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 99 min, 59 s
Exactitud ±60 segundos/mes
Pantalla Digital
Batería, tipo AAA
Visualizar cotas 64 x 38 mm
Peso (métrico) 78 g
Incluye Baterías
Cantidad 1 unidad
Certificaciones/conformidad CE EMC, RoHS, WEEE