Descripción
- Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
- Se puede utilizar para pulverizar o sumergir TLC platos
- Envasado en botellas ámbar con tapa de rosca de 100 ml.
- Úselo con pulverizadores resistentes a productos químicos, incluidos Macherey-Nagel Pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma (n.° de fabricante 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(dimetilamino)benzaldehído |
| CAS | 7705-08-0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,785g/cm3 |
| Método de detección | Pulverización o inmersión |
| Concentración | De 0,1 a < 1 % 4-(dimetilamino)-benzaldehído |
| Formulación | 4-(dimetilamino)-benzaldehído en 2-propanol |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de terpenos, azúcares, esteroides |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de TLC |
| Matriz | 2-propanol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X1 4-(Dimethylamino)-benzaldeh., 100 mL
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-dimethylaminobenzaldehyde, 2-propanol