Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivos de visualización en aerosol TLC
Código de producto. 10669191 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
2'7'-diclorofluoresceína
4-(dimetilamino)benzaldehído
Cloruro de hierro (III)
Dragendorff Munier
Ferricianuro de potasio
Ftalato de anilina
Ninhidrina
Reactivo de detección de cafeína
Rodamina B
Verde de bromocresol
Ácido molibdatofosfórico
Ácido rubeánico
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material Tamaño de la unidad
10669191 Ninhidrina 100 ml
10565371 Verde de bromocresol 100 ml
10609581 Ácido molibdatofosfórico 100 ml
10164991 Dragendorff Munier 100 ml
10650152 Ferricianuro de potasio 100 ml
10012831 Ftalato de anilina 100 ml
12450117 4-(dimetilamino)benzaldehído 1 set
10276371 Cloruro de hierro (III) 100 ml
10736132 Reactivo de detección de cafeína 100 ml
10206521 Rodamina B 100 ml
10246231 Ácido rubeánico 100 ml
12440117 2'7'-diclorofluoresceína 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10669191 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 814203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.80€
    36.81€ / 100 ml
    Ahorro 6.99€
    15% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se utiliza para reacciones de detección postcromatográficas en cromatografía de capa fina. Macherey-Nagel™ TLC Los reactivos de visualización por pulverización son una selección de reactivos de pulverización de uso frecuente que son adecuados para pulverizar o sumergir. TLC platos. Pulverizador de vidrio para laboratorio (n.° de fabricante 814101) que se vende por separado.
  • Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
  • Se puede utilizar para pulverizar o sumergir TLC platos
  • Envasado en botellas ámbar con tapa de rosca de 100 ml.
  • Úselo con pulverizadores resistentes a productos químicos, incluidos Macherey-Nagel Pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma (n.° de fabricante 814101, se vende por separado)
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ninhidrina
CAS 7705-08-0
Color Rojo
Densidad 0,79 – 0,86 g/cm3
Método de detección Pulverización o inmersión
Concentración De 0,1 a < 1 % de ninhidrina
Formulación Ninhidrina en etanol
Para utilizar con (aplicación) Detección de aminoácidos, aminas, aminoazúcares
Para utilizar con (equipo) Placas de TLC
Matriz Etanol
Punto de fusión - 114 °C
Fórmula molecular C9H6O4
Olor Alcohólico
Tipo de empaquetado Botella ámbar con tapón de rosca
Tipo de producto Reactivo de visualización en aerosol
Cantidad 100 mL
Formulario Solución
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ninhydrin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.