Descripción
- Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
- Se puede utilizar para pulverizar o sumergir TLC platos
- Envasado en botellas ámbar con tapa de rosca de 100 ml.
- Úselo con pulverizadores resistentes a productos químicos, incluidos Macherey-Nagel Pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma (n.° de fabricante 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ácido molibdatofosfórico |
| CAS | 7705-08-0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,79 – 0,86 g/cm3 |
| Método de detección | Pulverización o inmersión |
| Concentración | Ácido molidatofosfórico entre el 3 y el < 5 % |
| Formulación | Ácido molibdatofosfórico en etanol |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de lípidos, esteroles, esteroides, compuestos reductores |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de TLC |
| Matriz | Etanol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: molybdatophosphoricacid, ethanol