Descripción
- Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
- Se puede utilizar para pulverizar o sumergir TLC platos
- Envasado en botellas ámbar con tapa de rosca de 100 ml.
- Úselo con pulverizadores resistentes a productos químicos, incluidos Macherey-Nagel Pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma (n.° de fabricante 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dragendorff Munier |
| CAS | 7705-08-0 |
| Color | Incolora |
| Método de detección | Pulverización o inmersión |
| Formulación | Reactivo de Dragendorff-Munier [nitrato de bismuto(III)–yoduro de potasio–L(+)-ácido tartárico] en agua |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de alcaloides y otros compuestos nitrogenados |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de TLC |
| Matriz | Agua |
| Olor | Inodoro |
| Tipo de empaquetado | Botella ámbar con tapón de rosca |
| Mostrar más |