Learn More
LC-LC(+)-biotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Biotinylcaproylaminocaproic Acid |
| CAS | 89889-51-0 |
| Fórmula molecular | C22 H38 N4 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Biotinylcaproylaminocaproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H38N4O5S/c27-18(23-14-8-2-4-12-20(29)30)10-3-1-7-13-24-19(28)11-6-5-9-17-21-16(15-32-17)25-22(31)26-21/h16-17,21H,1-15H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,29,30)(H2,25,26,31)/t16-,17-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C(CCCC(NCCCCCC(NCCCCCC(O)=O)=O)=O)[C@H]1[C@@]2([C@](CS1)(NC(=O)N2)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]hexanoilamino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 470.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.2563 |