Learn More
R&D Systems™ LC 2 Epimer
Descripción
Negative control for LC 2 (Cat. No. 7420).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2 S,4 S)-1-(-2-(3-(3-(-2-(((7-(8-Chloronaphthalen-1-yl)-4-(-3-(cyanomethyl)-4-(2-fluoroacryloyl)piperazin-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidin-1-yl)propoxy)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-m) |
| CAS | 2502156-12-7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Active Degrader Negative Controls |
| Fórmula molecular | C59H71ClFN11O7S |
| Pureza | 0.95 |