Learn More
R&D Systems™ LC 2
Código de producto. 18776556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18776556 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18776556 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7420/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00€
    609.00€ / 2 miligramos
    Ahorro 35.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective KRAS PROTAC™
LC 2 is a mutant-selective PROTAC™ Degrader of KRAS, comprising a ligand for the von Hippel Lindau E3 ligase joined to the KRAS inhibitor MRTX849. LC 2 induces selective degradation of KRASG12C in cancer cell lines without inducing degradation of any other mutants (DC50 = 0.25-0.76 μM), leading to suppression of MAPK signaling and modulation of ERK signaling in both homozygous and heterozygous KRASG12C cancer cell lines. LC 2 inhibits phosphorylation of ERK in SW1573 cell lines.
Negative control LC 2 Epimer (Cat. No. 7421) also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 S,4 R)-1-(-2-(3-(3-(-2-(((7-(8-Chloronaphthalen-1-yl)-4-(-3-(cyanomethyl)-4-(2-fluoroacryloyl)piperazin-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidin-1-yl)propoxy)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-m)
CAS 2502156-03-6
Cantidad 2 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C59H71ClFN11O7S
Pureza 0.95