Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetro de imágenes portátil LC 100
Descripción
- Cada medición combina 27 imágenes iluminadas con diferentes colores y desde diferentes direcciones
- Permite la vista previa del área de medición y el almacenamiento y la recuperación de imagen después de la medición
- Mide y almacena hasta 20 patrones de referencia con cada fecha y hora marcadas con la opción de nombrar
- Almacena hasta 350 mediciones de muestras en el dispositivo y compara con patrones de referencia
- Las muestras se pueden etiquetar mediante el teclado en pantalla para texto o mediante grabadora de voz integrada
- Solo para uso en interiores
Kit integrado LC 100 y SV 100
- Contenido: espectrofotómetro, soporte, celdas de muestra, cable USB, maletÍn de transporte
Alimentos y bebidas, textiles, químicos, productos farmacéuticos y cosméticos, médicos y clínicos
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | TFT |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos |
| Incluye | Espectrofotómetro, soporte, celdas de muestra, cable USB, maletín de transporte |
| Tiempo de medición | 1,8 s |