Learn More
MP Biomedicals™ Medio LB, Lennox, cápsulas grandes
Código de producto. 11323249 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323249 1000 g 1 Kg
11353249 5000 g 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323249 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002136
Las formulaciones para el medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; el medio LB Lennox también contiene 5 g de NaCl por litro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™ FDA
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Grado Biología molecular
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Escherichia coli y certificado para cultivos plasmídicos y de otras bacterias en medio líquido
Cantidad 1000 g