Learn More
MP Biomedicals™ Medio LB, deshidratado (cápsulas)
Código de producto. 11343229 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
454 g
5 Kg
11343229 1000 g 1 Kg
11303229 454 g 454 g
11373229 5000 g 5 Kg
11373219 227 g 227 g
4 options
Código de producto. 11343229
Marca: MP Biomedicals™ 113002031
Las formulaciones para el medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; el medio LB contiene 10 g de NaCl por litro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de producto Medios LB
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Escherichia coli, plásmidos y otros cultivos bacterianos en medio líquido
Cantidad 1000 g