Learn More
MP Biomedicals™ Medio LB, deshidratado (cápsulas)
Código de producto. 11303229 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
454 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303229 454 g 454 g
11373229 5000 g 5 Kg
11343229 1000 g 1 Kg
11373219 227 g 227 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11303229 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    161.70€ / 454 g
    Ahorro 8.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Las formulaciones para el medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; el medio LB contiene 10 g de NaCl por litro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Escherichia coli, plásmidos y otros cultivos bacterianos en medio líquido
Cantidad 454 g