Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caldo LB (modificación de Miller)
Código de producto. 11362599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11362599 100 g Frasco de vidrio 100 g
11372599 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362599 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H26676.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
(+)-Dehydroisoandrosterone, CAS # 53-43-0, also known as androstenolone, is an endogenous steroid hormone precursor. It is an intermediate in the conversion of cholesterol to androgens and estrogens.
For the growth of E. coli and other enteric bacteria. LB Luria contains less salt than LB Miller and LB Lennox. LB Luria is used for cultivating salt-sensitive strains of E. coli and enteric bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La (+)-dehidroisoandrosterona es un precursor endógeno de la hormona esteroidea que actúa como intermediario en la conversión del colesterol a andrógenos y estrógenos
Aplicaciones
  • Es una hormona esteroidea endógena y natural producida en gran medida por las glándulas suprarrenales, pero también por los testículos y los ovarios
  • Se ha descrito que la (+)-dehidroisoandrosterona podría tener un papel importante en la respuesta inmunitaria y al estrés
  • La (+)-dehidroisoandrosterona se puede convertir en testosterona, androstenediona, estradiol y estrona
  • La (+)-dehidroisoandrosterona se deriva del colesterol a través de la acción de dos enzimas del citocromo P450
  • Puede inducir efectos biológicos tanto directos como indirectos in vivo, mediante la modulación de los complejos receptores de GABA-α y ácido N-metil-D-aspártico (NMDA).
  • También puede aumentar la secreción de insulina de células β pancreáticas y la actividad antiglucocorticoide
  • Útil para detectar el exceso de actividad suprarrenal ya que es producida casi exclusivamente por las glándulas suprarrenales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Sensibilidad Higroscópico