Learn More
Fisher BioReagents™ Caldo LB, Miller (granulado)
Código de producto. 11345992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11345992 500 g Frasco de polietileno 500 GR
11325992 2000 g Frasco de polietileno 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345992 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP9723500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
  • Instrucciones para la preparación de medios: Añada 25 g a 1 l de agua purificada, como BP2820 (agua de grado de cultivo celular microbiano Fisher BioReagents) y ajuste el pH a 7,2. Caliente y agite frecuentemente para que se disuelva completamente. Antes de su uso, esterilícelo en autoclave durante 15 minutos.
  • La concentración de cloruro de sodio de la formulación de Miller es 2X la concentración de la formulación Lennox para permitir una concentración óptima de sal para una deformación unitaria específica
  • Formato: Polvo granulado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo granulado
Tipo de medios Caldo LB
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 10 g/l de caseína peptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico
Para utilizar con (aplicación) Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 500 g