Learn More
Gibco™ Caldo LB
Código de producto. 11508646 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11508646 500 mL 500 ml
11380872 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11508646 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10855021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.65€
    35.65€ / 500 ml
    Ahorro 5.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio de crecimiento líquido listo para usar utilizado para cultivo bacteriano
El caldo LB es uno de los medios bacterianos más utilizados para el cultivo y el mantenimiento de las cepas de Escherichia coli (E. coli). El caldo LB se basa en la formulación Lennox, uno de los
  • El caldo LB esterilizado con filtro se puede utilizar para casi todas las aplicaciones que requieren un paso de cultivo bacteriano líquido, como la expresión de proteínas, la clonación y la expansión
  • Listo para usar en Gibco optimizado
Bioproducción, Clonación, Transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un frasco de caldo LB (1x), 500 ml
Formato Frasco
Tipo de medios LB
Método de preparación Listo para utilizar
Tipo de producto Caldo
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli