Learn More
Berthold Technologies Sistema de imagen in vivo LB 983 NightOWL II
Tienda Berthold Technologies ProductosDescripción
- Cámara CCD ultrasensible retroiluminada (retroiluminada) con alta eficiencia cuántica en todo el espectro visible a infrarrojo cercano para luminiscencia y fluorescencia.
- Refrigeración eficiente de la matriz (absoluto -80 a -90 °C dependiendo de la temperatura ambiente) para asegurar un ruido muy bajo, de modo que los tiempos de exposición largos puedan utilizarse para integrar la señal a lo largo del tiempo y detectar incluso señales de luz muy débiles.
- Armario hermético, evitando cualquier interferencia con la luz ambiental.
- Cámara accionada por motor para lograr la resolución y enfoque óptimos de la muestra. La cámara puede moverse de una altura de 50 mm a 725 mm, permitiendo enfocar en cada tamaño de muestra hasta 250 mm. Para primeros planos dispone de una tabla macro.
- Opción de brida que proporciona acceso a la luz a la parte interior para tubos, cables o incluso fibra óptica, por ejemplo, para iluminación especial de plantas. La brida puede personalizarse para fines especiales.
- Los accesorios disponibles incluyen diversas fuentes de luz para diferentes aplicaciones, unidad de anestesia de gases, mesa térmica para mantener la temperatura corporal óptima y más.
- El software fácil IndiGO™ de usar controla el instrumento y facilita el procesamiento de imágenes. Proporciona una gestión sencilla de longitudes de onda y opcional cumplimiento 21 CRF parte 11, alineación animal y alineación digital de atlas del ratón.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de obtención de imágenes |
| Para utilizar con (aplicación) | Obtención de imágenes in vivo |
| Color | Azul, gris |
| Sistema operativo | Windows |
| Software | IndiGO |
| Fondo (métrico) | 400 mm |
| Altura (métrico) | 1220 mm |
| Peso (métrico) | 85 Kg |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Certificaciones/conformidad | CE, EN |
| Mostrar más |