Learn More
LB-100, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,4S)-rel-3-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1632032-53-1 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)carbonyl]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid, LB-100 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O4/c1-14-4-6-15(7-5-14)12(16)10-8-2-3-9(19-8)11(10)13(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3,(H,17,18)/t8-,9+,10?,11?/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C(=O)C2[C@@H]3CC[C@@H](O3)C2C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 268.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1423 |