Learn More
Lazabemide, MedChemExpress
Descripción
Lazabemide (Ro 19-6327) is a selective, reversible inhibitor of monoamine oxidase B (MAO-B) (IC50=0.03 μM) but less active for MAO-A (IC50>100 μM). Lazabemide inhibits monoamine uptake at high concentrations, the IC50 values are 86 μM, 123 μM and >500 μM for noradrenalin, serotonin and dopamine uptake, respectively. Lazabemide can be used for the research of parkinson and alzheimer′s disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lazabemide |
| CAS | 103878-84-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H10ClN3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ro 19-6327 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (25.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(NCCN)=O)N=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 199.64 |
| Mostrar más |