Learn More
Reactivo de Lawesson, TRC
Código de producto. 30481285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481285 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30481285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17878010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lawesson's Reagent
CAS 19172-47-5
Fórmula molecular C14 H14 O2 P2 S4
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-Disulfide, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(p-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-Disulfide, 2,4-Di(p-methoxyphenyl)-1,3-dithiadiphosphetane Disulfide, NSC 150550, Reagents, Lawesson's, p-Anisyldithiophosphonic Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O2P2S4/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17(19)21-18(20,22-17)14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)P2(=S)SP(=S)(S2)c3ccc(OC)cc3
Nombre IUPAC 2,4-bis(4-metoxifenil)-2,4-bis(sulfanilideno)-1,3,2λ ^{5},4λ ^{5}-ditiadifosfetano
Peso molecular (g/mol) 404.467
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.935