Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactivo de Lawesson, 97 %
Código de producto. 11494020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494020 5 g 5 g
11401898 25 g 25 g
11411898 100 g 100 g
11421898 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11494020 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14530.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Lawesson's reagent is a thiation agent used to convert carbonyl compounds into thiocarbonyls. It is also used to thionate enones, esters, lactones, amides, lactams and quinones. Further, it is used to prepare thiols from alcohols. It is associated with silver perchlorate and utilized as and oxophilic Lewis acid catalyst for Diels-Alder reaction of dienes with alfa, beta-unsaturated aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo de Lawesson es un agente de tiación utilizado para convertir compuestos carbonilo en tiocarbonilos.′ También se utiliza para la tionación de enonas, ésteres, lactonas, amidas, lactamas y quinonas. Además, se utiliza para preparar tioles a partir de alcoholes. Se asocia con perclorato de plata y se utiliza como catalizador de Lewis de ácido oxofílico para la reacción de Diels-Alder de dienos con aldehídos alfa y beta-insaturados.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19172-47-5
Fórmula molecular C14H14O2P2S4
Peso molecular (g/mol) 404.452
Número MDL MFCD00005171
Clave InChI CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
Nombre IUPAC 2,4-bis(4-metoxifenilo)-2,4-bis(sulfanilideno)-1,3,2$l{5},4$l{5}-ditiadifosfetano
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lawesson's Reagent
Punto de fusión 221°C to 225°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3134
Beilstein 1024888
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5391
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.47
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lawesson's Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide