Learn More
Lavendustin A, TRC
Código de producto. 30482179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482179 5 mg 5 miligramos
30470907 25 mg 25 miligramos
30481944 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL2150005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125697-92-9
Fórmula molecular C21 H19 N O6
Peso molecular (g/mol) 381.38
Nombre IUPAC 5-[(2,5-dihidroxifenil)metil-[(2-hidroxifenil)metil]amino]-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N(Cc2ccccc2O)Cc3cc(O)ccc3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lavendustin A
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19NO6/c23-16-6-8-19(25)14(9-16)12-22(11-13-3-1-2-4-18(13)24)15-5-7-20(26)17(10-15)21(27)28/h1-10,23-26H,11-12H2,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1212