Learn More
Lavendustin A, MedChemExpress
Descripción
Lavendustin A (RG-14355), isolated from Streptomyces Griseolavendus, is a potent, specific and ATP-competitive inhibitor of tyrosine kinase, with an IC50 of 11 ng/mL for EGFR-associated tyrosine kinase. It suppresses VEGF-induced angiogenesis and blocks the induction of LTPGABA-A.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lavendustin A |
| CAS | 125697-92-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | RG-14355 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 250 mg/mL (655.51 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(N(CC2=CC(O)=CC=C2O)CC3=CC=CC=C3O)=CC=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 381.38 |
| Mostrar más |