Learn More
(±)-Acetato de Lavandulilo, TRC
Código de producto. 30012747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012747 10 mg 10 miligramos
30009798 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL20000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25905-14-0
Fórmula molecular C12 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Sinónimo 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, 1-acetate, 4-Hexen-1-ol, 2-isopropenyl-5-methyl-, acetate (8CI), 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate (9CI), (±)-Lavandulol acetate, (±)-Lavandulyl acetate, 3-Acetoxymethyl-2,6-dimethyl-1,5-heptadiene, 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl acetate, 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexylene-1-ol acetate
Nombre IUPAC (acetato de 5-metil-2-prop-1-en-2-ilhex-4-enilo)
SMILES CC(=CCC(COC(=O)C)C(=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lavandulyl Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1463