Learn More
Lauryl Metacrilato, TRC
Código de producto. 30466361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466361 5 g 5 g
30475585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1787655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-90-5
Fórmula molecular C16H30O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Sinónimo Ageflex FM 246, Blemmer LMA, Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate, Exceparl L-MA, GE 410, GE 410 (methacrylate), LAMA, LMA, Lauryl methacrylate, Light Ester L, MA 13, MA 13 (methacrylate), NSC 5188, Rocryl 320, SR 313, SR 313E, Sipomer LMA, n-Dodecyl methacrylate
Nombre IUPAC dodecil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauryl Methacrylate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2246