Learn More
Metacrilato de laurilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294891 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10692942 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11924961 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10294891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347711000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-90-5
Fórmula molecular C16H30O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Número MDL MFCD00008972
Clave InChI GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
Nombre IUPAC dodecil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauryl methacrylate
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -23.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8710g/mL
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.4440 to 1.4470
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 300 to 500ppm MEHQ
Viscosidad 4.7 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido