Learn More
Lauril maltosa neopentil glicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauryl Maltose Neopentyl Glycol |
| CAS | 1257852-96-2 |
| Fórmula molecular | C47 H88 O22 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2-didecyl-1,3-propanediyl bis[4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-Glucopyranoside, Lauryl maltose-neopentyl glycol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H88O22/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-47(20-18-16-14-12-10-8-6-4-2,25-62-43-39(60)35(56)41(29(23-50)66-43)68-45-37(58)33(54)31(52)27(21-48)64-45)26-63-44-40(61)36(57)42(30(24-51)67-44)69-46-38(59)34(55)32(53)28(22-49)65-46/h27-46,48-61H,3-26H2,1-2H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)(CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[2-decil-2-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-tetrahidropiran-2-il]oximetil]dodecoxi]-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)tetrahidropiran-3-il]oxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 1005.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1004.5767 |