Learn More
Cloruro de laurilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367990 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10056103 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 257102500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-52-7 | C12H25Cl | 204.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-52-7
Fórmula molecular C12H25Cl
Peso molecular (g/mol) 204.78
Número MDL MFCD00013688
Clave InChI YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauryl chloride, dodecyl chloride, n-dodecyl chloride, dodecane, 1-chloro, laurylchloride, unii-we8o8j0utk, 1-chloro-dodecane, dodecane, chloro, ccris 5810, we8o8j0utk
PubChem CID 8192
Nombre IUPAC 1-clorododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauryl chloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -9.3°C
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11Cl
Índice de refracción 1.4420 to 1.444
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0068g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,slightly miscible with alcohol,soluble in ethanol,benzene,ether,miscible with acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.79
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lauryl chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.