Learn More
Lauroilsarcosina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30481601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481601 10 g 10 g
30477869 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL18500510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-16-6
Fórmula molecular C15 H28 N O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 293.38
Sinónimo Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt (1:1), Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt (9CI), Sarcosine, N-lauroyl-, sodium salt (8CI), Compound 105, Crodasinic LS 30, Crodasinic LS 95, Crodasinic LS30NP, Enagicol L 30N, FS 701, Firet L, GM 9011, Gardol, Gardol (antiseptic), Hamposyl L 30, Hamposyl L 95, Lauroyl sarcosine sodium, Lauroylsarcosine sodium salt, Maprosyl 30, Maprosyl 30B, Medialan LD, Medialan LL 99, N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, N-Dodecanoylsarcosine sodium salt, N-Lauroyl-N-methylglycine sodium salt, N-Lauroylsarcosine sodium, N-Lauroylsarcosine sodium salt, Neoscoap SLN 100, Nikkol Sarcosinate LN, Nikkol Sarcosinate LN 3, Nikkol Sarcosinate LN 30, Nikkol Sarcosine Na, Oramix L 30, Perlastan L 30, Protelan LS 9011, SKL, SKL (salt), Sarcosinate LN, Sarcosinate LN 3, Sarcosinate LN 30, Sarkosyl, Sarkosyl NL, Sarkosyl NL 100, Sarkosyl NL 30, Sarkosyl NL 35, Sarkosyl NL 97, Secosyl, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-lauroylsarcosine, Sodium lauroylsarcosine, Soypon SLE, Soypon SLP
Nombre IUPAC sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium lauroylsarcosinate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1967