Learn More
Cloruro de Lauroilcolina, TRC
Código de producto. 30481803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481803 1 g 1 g
30471457 5 g 5 g
30472147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1850001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25234-60-0
Fórmula molecular C17 H36 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 321.93
Nombre IUPAC 2-dodecanoiloxietil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauroylcholine Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H36NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)20-16-15-18(2,3)4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.2435