Learn More
Lauroilamida propilbetaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauroylamide Propylbetaine |
| CAS | 4292-10-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H38N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-1-propanaminium Inner Salt, (Carboxymethyl)(3-lauramidopropyl)dimethylammonium Hydroxide Inner Salt, N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-1-propanaminium Hydroxide Inner Salt, (3-Lauramidopropyl)dimethylbetaine, Amphitol 20AB, Amphosol LB, Amphoteric L, Anpholex LB 2, Dehyton L 12, Dimethyl(lauramidopropyl)betaine, N,N-Dimethyl-N-dodecanoylaminopropylbetaine, Obazoline CAB, Obazoline LAB, Rewoteric AMB 12, Rikabion B 300, Softazoline LPB, Softazoline LPB-R, Tego-Betain L 90 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-((3-dodecanamidopropil)dimetilamonio) |
| Peso molecular (g/mol) | 342.52 |
| Mostrar más |