Learn More
Clorhidrato de Lauroil-L-carnitina, TRC
Código de producto. 30483208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483208 1 g 1 g
30474669 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1786801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6919-91-1
Fórmula molecular C19H38ClNO4
Peso molecular (g/mol) 379.96
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (-)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-ammonium Chloride Laurate, (-)-Lauric Acid Ester with (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-dodecanoiloxipropilo]-trimetilaziano; cloruro
SMILES O=C(CCCCCCCCCCC)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauroyl-L-carnitine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2489
Porcentaje de pureza >95%