Learn More
Lauroyl-L-carnitina-D3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30478472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478472 2.5 mg 2.50 miligramo
30474909 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1786822.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687960-76-3
Fórmula molecular C19 D3 H35 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 382.9808
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Dodecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Lauroyl-L-carnitine-d3 Chloride, Lauroyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-dodecanoiloxipropilo]-dimetil-(trideuteriometil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1/i2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.2678