Learn More
Clorhidrato de lauroil-d3-L-carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauroyl-d3-L-carnitine Hydrochloride |
| CAS | 1297271-52-3 |
| Fórmula molecular | C19H35D3NO4 . Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl-d3)oxy]-1-propanaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1/i1D3; |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (R)-3-carboxi-2-((dodecanoil-12,12,12-d3)oxi)-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 382.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.27 |