Learn More
Lauroyl Chlorur, TRC
Código de producto. 30475860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475860 1 L 1 litro
30470716 250 mL 250 ml
30466892 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1786301L
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-16-3
Fórmula molecular C12H23ClO
Peso molecular (g/mol) 218.76
Sinónimo Dodecanoic Acid Chloride, Lauric Acid Chloride, n-Dodecanoyl Chloride
Nombre IUPAC cloruro de dodecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauroyl Chloride
Cantidad 1 L
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1437