Learn More
Acetato de laurolinio, LoGiCal
Código de producto. 30460981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460981 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460981 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1433.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laurolinium Acetate
CAS 146-37-2
Nombres de analitos o componentes Laurolinium Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H35 N2 . C2 H3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate (1:1), 4-Amino-1-dodecylquinaldinium acetate, Quinaldinium, 4-amino-1-dodecyl-, acetate, Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate, Laurodin, Laurolinium acetate, NSC 66214
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34N2.C2H4O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-24-19(2)18-21(23)20-15-12-13-16-22(20)24;1-2(3)4/h12-13,15-16,18,23H,3-11,14,17H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCCCCC[n+]1c(C)cc(N)c2ccccc12.CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-dodecil-2-metilquinolin-1-io-4-amina;acetato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 386.57
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2933 g/mol