Learn More
Ácido lauroleico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauroleic Acid |
| CAS | 22032-47-9 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Lauroleic Acid, (9Z)-9-Dodecenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h3-4H,2,5-11H2,1H3,(H,13,14)/b4-3- |
| SMILES | CC\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-dodec-9-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.162 |