Learn More
Anhídrido láurico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauric anhydride |
| CAS | 645-66-9 |
| Fórmula molecular | C24H46O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | dodecanoato de dodecanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.3447 |