Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauric Anhydride |
| CAS | 645-66-9 |
| Fórmula molecular | C24H46O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | lauric anhydride, dodecanoic anhydride, lauroyl anhydride, dodecanoic acid, anhydride, n-dodecanoic anhydride, lauricanhydride, dodecanoyl anhydride, lauric acid anhydride, dodecanoic anhydride #, dodecanoicacid,anhydride |
| Clave InChI | NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | dodecanoato de dodecanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.629 |
| PubChem CID | 69527 |