Learn More
Ácido láurico, TRC
Código de producto. 30012013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012013 25 g 25 g
30006082 10 g 10 g
30007658 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17855025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-07-7
Fórmula molecular C12 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Sinónimo Dodecanoic acid, Lauric acid (8CI), 1-Dodecanoic acid, 1-Undecanecarboxylic acid, ABL, Aliphat No. 4, ContraZeck, Dodecylic acid, Edenor 12/98-100, Edenor C 12, Edenor C 1298-100, Emery 651, Hystrene 9512, Imex C 1299, Kortacid 1299, Laurostearic acid, Lunac L 70, Lunac L 98, NAA 122, NAA 312, NSC 5026, Neo-Fat 12, Neo-Fat 12-43, Nissan NAA 122, Palmac 98-12, Philacid 1200, Prifac 2920, Prifac 2922, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvic acid, n-Dodecanoic acid
Nombre IUPAC ácido dodecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauric Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1776