Learn More
Lauric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16443469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16443469 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16443469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0366
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauric acid
Forma física Solid
CAS 143-07-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H24O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (1248.00 mM)
SMILES CCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 200.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 98.0%