Learn More
Ácido láurico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauric Acid-d3 |
| CAS | 79050-22-9 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H21 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, Lauric-12,12,12-d3 Acid, Dodecanoic-12,12,12-d3 acid (9CI), Lauric-12,12,12-d3 acid (6CI), [12,12,12-2H3]Dodecanoic acid, Dodecanoic acid-12,12,12-d3, Lauric acid-12,12,12-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 12,12,12-trideuterododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 203.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1965 |