Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido láurico, 99 %
Código de producto. 10387340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
5 KG
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387340 500 g Frasco de plástico 500 g
10495272 5 g Frasco de vidrio 5 g
10469080 100 g Frasco de plástico 100 g
10398103 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10751784 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10387340 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 167285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    32.65€ / 500 g
    Ahorro 5.25€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-07-7
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Número MDL MFCD00002736
Clave InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Nombre IUPAC ácido dodecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauric acid
Punto de fusión 44.0°C to 46.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 225.0°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 156°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)10CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 359
Índice Merck 15, 5439
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino de escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lauric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1