Learn More
Ácido laurico, 98-101 %, extrapuro, acidimétrico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10497640 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497640 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10497640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0560/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 143-07-7
Punto de fusión 44°C
Color Blanco
Punto de ebullición 225°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C12H24O2
Número MDL 2736
Cantidad 500 g
Sinónimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
Clave InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido dodecanoico
Peso molecular (g/mol) 200.322
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32g/mol
Forma física Sólido