Learn More
Óxido de Laurina, TRC
Código de producto. 30479364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479364 25 g 25 g
30467601 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17853025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1643-20-5
Fórmula molecular C14 H31 N O
Peso molecular (g/mol) 229.4
Sinónimo Dodecylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (6CI,8CI), 101CG, AX, AX (amine oxide), AX 22, AX agent, AX-CS, AX-S, AX-SS, Admox 12, Amiphitol 20N, Ammonyx AO, Ammonyx C10 Amine Oxide, Ammonyx DMCD 40, Ammonyx LO, Ammonyx LO-E, Amogen AOL, Amphitol 20N, Aromox DM 12D, Aromox DM 12D-W, Aromox DM 12DW(C), Aromox DM 12W, Aromox DMA 2DW, Aromox DMCD, Atlas CD 413, Barlox 12i, C 12AX, CFS 560, Cadenac DM 12D-W, Cadenax DM 12DW, Cadenax DM 12DW(C), Cadenax DM 12DW(S), Cadenax DM 12DW-S, ColaLux Lo, Conco XAL, Cyclomox L, DDAO, DDNO, Dimethylaurylamine oxide, Dimethyldodecylamine N-oxide, Dimethyldodecylamine oxide, Dimethyllaurylamine oxide, Dodecydimethylamine-N-oxide, Dodecyldimethylamine oxide, Emal 20N, Emcol L, Emcol LO, Empigen OB, Genaminox K 12, Genaminox LA, Incromine oxide L, LDAO, Lauramine oxide, Laurylamine oxide, Lauryldimethylamine N-oxide, Lauryldimethylamine oxide, Lauryldimethylammonium oxide, MON 59121, Macat AO 12, Mackamine CO-SP, Mackamine LO, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine N-oxide, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-dodecylamine oxide, N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyldodecylamine oxide, N-Dodecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryldimethylamine N-oxide, Ninox DMCD 40, Ninox L, Nissan Unisafe A-LM, OA 12, OB 2, OB 2 (surfactant), Oxamin LO, Oxidet DM 20, Rewominox L 408, Rhodamox L, Rhodamox LO, Schercamox DML, Softamine L, TAO 14, Tomah AO 728, Unisafe A-LM, Unisafe A-LMR, Unisorb A-LM, Vicamox 401, Wondamin OX 300, Wondamine OX 300, n-Dodecyl-N,N-dimethylamine-N-oxide, n-Dodecyldimethylamine oxide, 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
Nombre IUPAC óxido de N,N-dimetildodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Lauramine Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.2406
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.