Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bandeja universal para agitadores de plataforma
Código de producto. 10665271
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
VKS 75
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10665271 VKS 75 cada uno
1 options
Código de producto. 10665271 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 0051 474
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fije abrazaderas de resorte o gradillas de tubos de ensayo a través de orificios previamente perforados. La bandeja universal para agitadores orbitales Edmund Bühler GmbH™ necesita un pie con bisagra o una gradilla para tubos de ensayo para fijar los tubos de ensayo.
  • Fije abrazaderas de resorte, gradillas para tubos de ensayo o soportes para 1 microplaca en orificios preperforados.
  • Capacidad máxima para matraces: hasta 2 x 5000 ml.
  • Capacidad máxima de gradillas de tubos de ensayo: 5 unidades.
  • Para fijar las gradillas de tubos de ensayo a una bandeja universal, es necesario utilizar una gradilla para tubos de ensayo y un pie con bisagra
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer, gradillas para tubos de ensayo, microplacas
Tipo de producto Bandeja Universal
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 760 x 600 mm
Longitud (métrico) 760 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Para utilizar con (equipo) VKS 75
Incluye Taladros para abrazaderas de resorte/bastidores de tubos de ensayo