Learn More
Masterflex™ Ángulo de retención del conector reticular de 90 grados para varillas metálicas de aluminio Masterflex
Código de producto. 12916826 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la varilla (imperial):
0,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro de la varilla (imperial) Tamaño de la unidad
12916826 0,5 in paquete de 12
1 options
Código de producto. 12916826 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0804132
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Conecte las varillas y/o las abrazaderas al bastidor o cree un marco de laboratorio personalizado
  • Ángulo de retención de 90°
  • aluminio
  • Superficies lisas y redondeadas fáciles de limpiar
  • Los tornillos de ajuste en ángulo permiten la instalación y prevención de la desalineación
  • Diseñados para construir marcos d
Especificaciones
Material Aluminio con revestimiento de silicona
Longitud (imperial) 1,25 in
Diámetro de la varilla (imperial) 0,5 in
Tamaño Rango de agarre: 9 a 0,5 in.
Descripción Marco y varilla
Para utilizar con (aplicación) Construcción de marcos de laboratorio en un patrón de entramado